Stampa…
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346322-1G OR346322-5G
APOSOR346322-1GEA 0 EUR
APOSOR346322-1G APOSOR346322-5G
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
4-Hydroxy-5-methoxy-2-nitro-benzoic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₁NO₆
Peso molecolare: 241,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046180
CAS Number: 422308-68-7