Stampa…
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346321-1G OR346321-250MG
APOSOR346321-1GEA 0 EUR
APOSOR346321-1G APOSOR346321-250MG
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
3-Methyl-isoxazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₅NO₂
Peso molecolare: 111,099 g/mol
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751673
CAS Number: 70753-36-5