Stampa…
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346316-1G OR346316-500MG
APOSOR346316-1GEA 0 EUR
APOSOR346316-1G APOSOR346316-500MG
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
4-(3-Methyl-isothiazol-5-yl)-benzoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂S
Peso molecolare: 219,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18374046
CAS Number: 1261236-29-6