Stampa…
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR346313-1G OR346313-5G
APOSOR346313-1GEA 0 EUR
APOSOR346313-1G APOSOR346313-5G
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
4-Bromo-3-methyl-isothiazol-5-ylamine
Formula: C₄H₅BrN₂S
Peso molecolare: 193,065 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159755
CAS Number: 85508-99-2