Stampa…
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346312-500MG OR346312-1G
APOSOR346312-500MGEA 0 EUR
APOSOR346312-500MG APOSOR346312-1G
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-3-methyl-isothiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₄BrNO₂S
Peso molecolare: 222,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19302667
CAS Number: 89284-01-5