Stampa…
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346296-1G OR346296-250MG
APOSOR346296-1GEA 412 EUR
APOSOR346296-1G APOSOR346296-250MG
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Bromomethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₇H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 233,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21362488
CAS Number: 878744-22-0