Stampa…
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR346290-1G OR346290-5G
APOSOR346290-1GEA 0 EUR
APOSOR346290-1G APOSOR346290-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂
Peso molecolare: 251,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462174
CAS Number: 51294-75-8