Stampa…
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR346257-1G OR346257-5G
APOSOR346257-1GEA 0 EUR
APOSOR346257-1G APOSOR346257-5G
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
1-(2-Chloro-4-methylsulphanyl-phenyl)-ethanone
Formula: C₉H₉ClOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981474
CAS Number: 35515-31-2