Stampa…
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346248-1G OR346248-500MG OR346248-5G
APOSOR346248-1GEA 0 EUR
APOSOR346248-1G APOSOR346248-500MG APOSOR346248-5G
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Benzofuran-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15144245
CAS Number: 4687-24-5