Stampa…
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346243-1G OR346243-5G
APOSOR346243-1GEA 0 EUR
APOSOR346243-1G APOSOR346243-5G
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
5-Ethyl-2-methyl-nicotinic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18259664
CAS Number: 22701-40-2