2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR346236-1G
OR346236-500MG
OR346236-5G
APOSOR346236-1GEA
0
EUR
APOSOR346236-1G
APOSOR346236-500MG
APOSOR346236-5G
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01327620 CAS Number: 6337-34-4 |