Stampa…
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346234-1G OR346234-5G
APOSOR346234-1GEA 0 EUR
APOSOR346234-1G APOSOR346234-5G
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂S
Peso molecolare: 170,189 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07377304
CAS Number: 183303-71-1