4-Cyclopropyl-[1,2,3]thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₈N₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19981415 CAS Number: 183303-75-5 |