Stampa…
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346229-1G OR346229-5G
APOSOR346229-1GEA 127 EUR
APOSOR346229-1G APOSOR346229-5G
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₃
Peso molecolare: 128,086 g/mol
Punto di fusione: 350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12195917
CAS Number: 89603-60-1