Stampa…
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346225-1G OR346225-5G
APOSOR346225-1GEA 0 EUR
APOSOR346225-1G APOSOR346225-5G
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈ClNO₃
Peso molecolare: 237,639 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01571297
CAS Number: 91182-89-7