5-(4-Chloro-phenyl)-3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₀ClNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00113229 CAS Number: 262855-27-6 |