Stampa…
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346215-1G OR346215-500MG
APOSOR346215-1GEA 0 EUR
APOSOR346215-1G APOSOR346215-500MG
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO₂S
Peso molecolare: 226,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142819
CAS Number: 1208081-60-0
UN: 3261
ADR: 8,III