Stampa…
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346204-1G OR346204-500MG
APOSOR346204-1GEA 0 EUR
APOSOR346204-1G APOSOR346204-500MG
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086169
CAS Number: 27347-32-6
UN: 3265
ADR: 8,III