Stampa…
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346200-1G OR346200-500MG
APOSOR346200-1GEA 0 EUR
APOSOR346200-1G APOSOR346200-500MG
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Formula: C₆H₇ClN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142805
CAS Number: 1208081-58-6