Stampa…
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
Fornitore: Apollo Scientific
OR346179-1G OR346179-500MG
APOSOR346179-1GEA 0 EUR
APOSOR346179-1G APOSOR346179-500MG
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
2-Chloromethyl-[1,3]dioxane
Formula: C₅H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154081
CAS Number: 5695-72-7