Stampa…
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminoquinoline-3-carboxamide
OR346178-1G OR346178-5G
APOSOR346178-1GEA 0 EUR
APOSOR346178-1G APOSOR346178-5G
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
2-Amino-quinoline-3-carboxylic acid amide
Formula: C₁₀H₉N₃O
Peso molecolare: 187,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06809614
CAS Number: 31407-28-0