Stampa…
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346163-1G OR346163-500MG
APOSOR346163-1GEA 317 EUR
APOSOR346163-1G APOSOR346163-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 250,681 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09934571
CAS Number: 113808-90-5