Stampa…
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR346160-1G OR346160-5G OR346160-10G
APOSOR346160-1GEA 125 EUR
APOSOR346160-1G APOSOR346160-5G APOSOR346160-10G
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11707178
CAS Number: 850380-23-3