Stampa…
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR346141-1G OR346141-500MG
APOSOR346141-1GEA 1180 EUR
APOSOR346141-1G APOSOR346141-500MG
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂S
Peso molecolare: 124,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110312
CAS Number: 57352-00-8