2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR346126-1G
OR346126-500MG
APOSOR346126-1GEA
234
EUR
APOSOR346126-1G
APOSOR346126-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
2,5-Dimethyl-4-nitro-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₆H₇N₃O₄ Peso molecolare: 185,137 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00662656 CAS Number: 3920-37-4 |