Stampa…
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-3-(chloromethyl)pyridine
OR346119-1G OR346119-5G
APOSOR346119-1GEA 68.4 EUR
APOSOR346119-1G APOSOR346119-5G
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine 98%
2-Chloro-3-chloromethyl-pyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Peso molecolare: 162,017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835107
CAS Number: 89581-84-0
UN: 3261
ADR: 8,III