Stampa…
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR346089-1G OR346089-5G
APOSOR346089-1GEA 0 EUR
APOSOR346089-1G APOSOR346089-5G
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₄
Peso molecolare: 261,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833029
CAS Number: 95104-45-3