Stampa…
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346081-1G OR346081-5G
APOSOR346081-1GEA 209 EUR
APOSOR346081-1G APOSOR346081-5G
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 5-hydroxymethyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 170,166 g/mol
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568328
CAS Number: 1208081-63-3