Stampa…
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
OR346065-1G OR346065-5G
APOSOR346065-1GEA 0 EUR
APOSOR346065-1G APOSOR346065-5G
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Formula: C₇H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 173,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03033671
CAS Number: 350682-24-5