Stampa…
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
OR346064-1G OR346064-5G
APOSOR346064-1GEA 0 EUR
APOSOR346064-1G APOSOR346064-5G
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Formula: C₆H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 159.186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09948347
CAS Number: 5815-63-4