Stampa…
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346060-1G OR346060-5G
APOSOR346060-1GEA 0 EUR
APOSOR346060-1G APOSOR346060-5G
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(N-Hydroxycarbamimidoylmethyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₂₂N₄O₃
Peso molecolare: 258,317 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10688291
CAS Number: 1040631-47-7