Stampa…
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR346058-1G OR346058-5G
APOSOR346058-1GEA 0 EUR
APOSOR346058-1G APOSOR346058-5G
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06366748
CAS Number: 771-28-8