Stampa…
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(N-hydroxycarbamimidoyl)piperidine-1-carboxylate
OR346057-1G OR346057-5G
APOSOR346057-1GEA 0 EUR
APOSOR346057-1G APOSOR346057-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₃
Peso molecolare: 243,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09951950
CAS Number: 280110-63-6