Stampa…
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR346056-1G OR346056-500MG
APOSOR346056-1GEA 0 EUR
APOSOR346056-1G APOSOR346056-500MG
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₁N₃O₃
Peso molecolare: 243,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568291
CAS Number: 479080-30-3