Stampa…
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR346027-1G OR346027-500MG
APOSOR346027-1GEA 0 EUR
APOSOR346027-1G APOSOR346027-500MG
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉N₃O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568217
CAS Number: 1053656-31-7