Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR346026-1G
OR346026-5G
APOSOR346026-1GEA
0
EUR
APOSOR346026-1G
APOSOR346026-5G
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formula:
C₁₁H₉BrN₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10568214 CAS Number: 1053656-27-1 |