Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR346024-1G
OR346024-5G
APOSOR346024-1GEA
0
EUR
APOSOR346024-1G
APOSOR346024-5G
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10568207 CAS Number: 151098-14-5 |