3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₁₁Cl₂NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00115543 CAS Number: 24248-21-3 |