Stampa…
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR345717-1G OR345717-250MG
APOSOR345717-1GEA 221 EUR
APOSOR345717-1G APOSOR345717-250MG
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₄H₅N₃O
Peso molecolare: 111,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11574230
CAS Number: 69785-94-0