Stampa…
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR345711-1G OR345711-250MG
APOSOR345711-1GEA 190 EUR
APOSOR345711-1G APOSOR345711-250MG
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16171717
CAS Number: 105742-66-3