Stampa…
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR345706-1G OR345706-250MG
APOSOR345706-1GEA 159 EUR
APOSOR345706-1G APOSOR345706-250MG
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
4-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20644991
CAS Number: 72411-89-3