Stampa…
4-Methoxypyridazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345702-1G OR345702-250MG
APOSOR345702-1GEA 338 EUR
APOSOR345702-1G APOSOR345702-250MG
4-Methoxypyridazine 97%
4-Methoxypyridazine
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236840
CAS Number: 20733-11-3