Stampa…
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
OR345600-1G OR345600-25G OR345600-5G
APOSOR345600-1GEA 72.7 EUR
APOSOR345600-1G APOSOR345600-25G APOSOR345600-5G
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
6-Bromo-3,4-methylenedioxybenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₄
Peso molecolare: 245,027 g/mol
Punto di fusione: 201…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156994
CAS Number: 60546-62-5