Stampa…
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345541-1G OR345541-250MG OR345541-5G
APOSOR345541-1GEA 159 EUR
APOSOR345541-1G APOSOR345541-250MG APOSOR345541-5G
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
4-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18415428
CAS Number: 79055-64-4