3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-5-methoxypicolinonitrile
OR345524-1G
OR345524-250MG
APOSOR345524-1GEA
619
EUR
APOSOR345524-1G
APOSOR345524-250MG
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine
Formula:
C₇H₅BrN₂O Peso molecolare: 213,031 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08062679 CAS Number: 717843-46-4 |