Stampa…
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345503-1G OR345503-250MG
APOSOR345503-1GEA 574 EUR
APOSOR345503-1G APOSOR345503-250MG
2-Hydrazino-5-iodopyridine
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Formula: C₅H₆IN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09999999
CAS Number: 77992-46-2