Stampa…
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR345495-1G OR345495-5G
APOSOR345495-1GEA 72.7 EUR
APOSOR345495-1G APOSOR345495-5G
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Peso molecolare: 233,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774106
CAS Number: 344296-05-5