Stampa…
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3-methoxypyridin-2-amine
OR345483-1G OR345483-250MG OR345483-5G
APOSOR345483-1GEA 316 EUR
APOSOR345483-1G APOSOR345483-250MG APOSOR345483-5G
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Peso molecolare: 203,037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15142726
CAS Number: 916737-77-4