Stampa…
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345441-1G OR345441-5G
APOSOR345441-1GEA 71.3 EUR
APOSOR345441-1G APOSOR345441-5G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,468 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277283
CAS Number: 884495-42-5