5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR345438-5G
OR345438-1G
APOSOR345438-5GEA
683
EUR
APOSOR345438-5G
APOSOR345438-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzoic acid
Formula:
C₉H₉BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11044844 CAS Number: 875245-69-5 |